Tisk…
5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Methyl-1,2-oxazole-4-sulphonyl chloride, 4-(Chlorosulphonyl)-5-methylisoxazole, 5-Methyl-4-isoxazolesulphonyl chloride
OR22976-250MG
APOSOR22976-250MGEA 622 CZK
APOSOR22976-250MG
5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₄ClNO₃S
MW: 181,597 g/mol
Bod varu: 56…58 °C (0,7 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681975
CAS číslo: 321309-26-6
UN: 3265
ADR: 8,III