Tisk…
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyano-3,5-dimethylisoxazole, 4-Cyano-3,5-dimethyl-1,2-oxazole
OR22975-250MG OR22975-1G OR22975-5G
APOSOR22975-250MGEA 1870 CZK
APOSOR22975-250MG APOSOR22975-1G APOSOR22975-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₆H₆N₂O
MW: 122,125 g/mol
Bod tání: 43…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681974
CAS číslo: 31301-46-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III