Tisk…
2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22968-1G OR22968-250MG
APOSOR22968-1GEA 1740 CZK
APOSOR22968-1G APOSOR22968-250MG
2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
2-Aminofuran, N-BOC protected
Vzorec: C₉H₁₃NO₃
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682023
CAS číslo: 56267-47-1