Tisk…
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
OR22955-1G OR22955-5G
APOSOR22955-1GEA 2480 CZK
APOSOR22955-1G APOSOR22955-5G
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₇H₂₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02102341
CAS číslo: 306934-84-9