Tisk…
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-tert-Butyl 4-ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-1,4-dicarboxylate
OR2292-1G OR2292-250MG
APOSOR2292-1GEA 4960 CZK
APOSOR2292-1G APOSOR2292-250MG
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Vzorec: C₁₄H₂₄INO₄
MW: 397,249 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09952119
CAS číslo: 213013-98-0