Tisk…
3-Methylpiperidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methyl-2-oxopiperidine, 2-Methyl-5-pentanelactam
OR22899-1G OR22899-250MG
APOSOR22899-1GEA 3060 CZK
APOSOR22899-1G APOSOR22899-250MG
3-Methylpiperidin-2-one
3-Methylpiperidin-2-one
Vzorec: C₆H₁₁NO
MW: 113,158 g/mol
Bod tání: 64…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00177941
CAS číslo: 3768-43-2