Tisk…
3-(Methoxycarbonyl)-5-[methyl(methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl 5-[methyl(methylsulphonyl)amino]isophthalate, N-[3-Carboxy-5-(methoxycarbonyl)phenyl]-N-methylmethanesulphonamide
OR2286-100MG OR2286-500MG
APOSOR2286-100MGEA 3310 CZK
APOSOR2286-100MG APOSOR2286-500MG
3-(Methoxycarbonyl)-5-[methyl(methylsulphonyl)amino]benzoic acid
3-(Methoxycarbonyl)-5-[methyl(methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₆S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954475
CAS číslo: 695215-94-2