Tisk…
Bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Carboxybicyclo[2.2.1]heptane, Norbornane-1-carboxylic acid
OR22825-100MG OR22825-250MG OR22825-500MG
APOSOR22825-100MGEA 6750 CZK
APOSOR22825-100MG APOSOR22825-250MG APOSOR22825-500MG
Bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
Bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00180984
CAS číslo: 18720-30-4