Tisk…
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2268-1G OR2268-25G OR2268-5G
APOSOR2268-1GEA 5200 CZK
APOSOR2268-1G APOSOR2268-25G APOSOR2268-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
Bod tání: 80…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836178
CAS číslo: 127404-22-2