1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2267-1G
OR2267-5G
APOSOR2267-1GEA
1580
CZK
APOSOR2267-1G
APOSOR2267-5G
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Vzorec:
C₁₁H₁₄N₂ Bod varu: 155…165 °C Bod tání: 49…50 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00464042 CAS číslo: 305346-88-7 |