Tisk…
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
OR2266-1G OR2266-100MG OR2266-250MG
APOSOR2266-1GEA 15940 CZK
APOSOR2266-1G APOSOR2266-100MG APOSOR2266-250MG
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₉H₁₁N₃O
MW: 177,203 g/mol
Bod tání: 164…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998750
CAS číslo: 1031927-24-8