Tisk…
4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2257-1G OR2257-250MG
APOSOR2257-1GEA 1620 CZK
APOSOR2257-1G APOSOR2257-250MG
4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₂₄N₂O₂
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318373
CAS číslo: 165528-81-4