Tisk…
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22522-10G OR22522-1G
APOSOR22522-10GEA 8070 CZK
APOSOR22522-10G APOSOR22522-1G
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄O₄
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276566
CAS číslo: 14939-93-6