Tisk…
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxobut-1-ene, 1-Methyl-3-(3-oxobut-1-en-1-yl)-1H-indole
OR22350-1G OR22350-250MG
APOSOR22350-1GEA 7940 CZK
APOSOR22350-1G APOSOR22350-250MG
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,248 g/mol
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00218450
CAS číslo: 169057-08-3