Dioctyl malonate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Dioctylmalonate
OR22269-1G
OR22269-250MG
APOSOR22269-1GEA
2280
CZK
APOSOR22269-1G
APOSOR22269-250MG
Dioctyl malonate
Dioctyl malonate
Vzorec:
C₁₉H₃₆O₄ MW: 328,487 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00048936 CAS číslo: 16958-88-6 |