Tisk…
3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Benzyl-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid, 2-Benzyl-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propionic acid
OR2225-1G OR2225-250MG OR2225-5G
APOSOR2225-1GEA 6350 CZK
APOSOR2225-1G APOSOR2225-250MG APOSOR2225-5G
3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected 98%
3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₄
Bod tání: 94…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03003690
CAS číslo: 26250-90-8