9-Oxodec-2-enoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR22209-1G
OR22209-250MG
APOSOR22209-1GEA
12300
CZK
APOSOR22209-1G
APOSOR22209-250MG
9-Oxodec-2-enoic acid 95%
9-Oxodec-2-enoic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₃ MW: 184,232 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00204505 CAS číslo: 334-20-3 UN: 3261 ADR: 8,III |