Tisk…
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22180-1G OR22180-100MG
APOSOR22180-1GEA 1450 CZK
APOSOR22180-1G APOSOR22180-100MG
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 95%
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₃S
MW: 216,257 g/mol
Bod tání: 156…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179913
CAS číslo: 24962-75-2
EINECS: 246-548-6