Tisk…
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22135-1G OR22135-5G OR22135-10G
APOSOR22135-1GEA 3110 CZK
APOSOR22135-1G APOSOR22135-5G APOSOR22135-10G
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Vzorec: C₁₄H₁₃OP
MW: 228.226 g/mol
Bod tání: 115…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114913
CAS číslo: 2096-78-8