Tisk…
2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22106-1G OR22106-5G
APOSOR22106-1GEA 13030 CZK
APOSOR22106-1G APOSOR22106-5G
2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₁₁H₈Cl₂N₂
Bod tání: 56…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102149
CAS číslo: 3740-82-7