Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR22044-10G OR22044-5G
APOSOR22044-10GEA 7050 CZK
APOSOR22044-10G APOSOR22044-5G
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
Vzorec: C₁₄H₉ClN₂O₂
MW: 272,686 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100500
CAS číslo: 74769-78-1