Tisk…
5-Methoxyquinazoline-2,4-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Diamino-5-methoxyquinazoline, 2,4-Diamino-5-methoxy-1,3-benzodiazine
OR2192-500MG
APOSOR2192-500MGEA 5230 CZK
APOSOR2192-500MG
5-Methoxyquinazoline-2,4-diamine
5-Methoxyquinazoline-2,4-diamine
Vzorec: C₉H₁₀N₄O
MW: 190,202 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665830
CAS číslo: 27018-21-9