Tisk…
1-Bromo-4-butoxybenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21904-1G OR21904-5G
APOSOR21904-1GEA 622 CZK
APOSOR21904-1G APOSOR21904-5G
1-Bromo-4-butoxybenzene 97%
1-Bromo-4-butoxybenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037100
CAS číslo: 39969-57-8