Tisk…
3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21879-10G OR21879-1G OR21879-5G
APOSOR21879-10GEA 9860 CZK
APOSOR21879-10G APOSOR21879-1G APOSOR21879-5G
3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
Vzorec: C₇H₇BrN₄O₂
MW: 259,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173665
CAS číslo: 139975-78-3