Tisk…
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-ethyl-1H-pyrrole, 3,5-Dimethyl-2-(ethoxycarbonyl)-4-ethyl-1H-pyrrole
OR21807-1G OR21807-250MG
APOSOR21807-1GEA 3970 CZK
APOSOR21807-1G APOSOR21807-250MG
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,258 g/mol
Bod tání: 87…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00030376
CAS číslo: 2199-47-5