Tisk…
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21804-1G OR21804-5G OR21804-10G
APOSOR21804-1GEA 622 CZK
APOSOR21804-1G APOSOR21804-5G APOSOR21804-10G
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₅
MW: 227,214 g/mol
Bod tání: 93…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173858
CAS číslo: 77978-74-6