Tisk…
Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21780-1G OR21780-5G
APOSOR21780-1GEA 2280 CZK
APOSOR21780-1G APOSOR21780-5G
Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Vzorec: C₁₃H₁₅ClO₄
MW: 270,709 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085063
CAS číslo: 175135-96-3