Tisk…
Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2175-10G OR2175-1G OR2175-5G
APOSOR2175-10GEA 3610 CZK
APOSOR2175-10G APOSOR2175-1G APOSOR2175-5G
Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate 95+%
Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998719
CAS číslo: 933585-44-5