Tisk…
1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2173-1G OR2173-5G
APOSOR2173-1GEA 1870 CZK
APOSOR2173-1G APOSOR2173-5G
1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene 95%
1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₈Br₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061097
CAS číslo: 24988-36-1