Tisk…
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR21707-1G OR21707-250MG
APOSOR21707-1GEA 15870 CZK
APOSOR21707-1G APOSOR21707-250MG
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₃H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067838
CAS číslo: 175135-79-2
UN: 3261
ADR: 8,III