Tisk…
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21637-1G OR21637-5G
APOSOR21637-1GEA 2480 CZK
APOSOR21637-1G APOSOR21637-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrobenzonitrile
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₁₃H₇ClN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067807
CAS číslo: 78940-73-5