1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR21538-1G
OR21538-250MG
APOSOR21538-1GEA
1820
CZK
APOSOR21538-1G
APOSOR21538-250MG
1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
Vzorec:
C₄H₄N₂O₂ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00275454 CAS číslo: 931-18-0 |