Tisk…
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21495-10G OR21495-1G OR21495-5G
APOSOR21495-10GEA 9860 CZK
APOSOR21495-10G APOSOR21495-1G APOSOR21495-5G
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Vzorec: C₁₅H₁₁Cl₂NO
MW: 292,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067741
CAS číslo: 175135-34-9