Tisk…
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21494-10G OR21494-1G OR21494-5G
APOSOR21494-10GEA 9860 CZK
APOSOR21494-10G APOSOR21494-1G APOSOR21494-5G
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Vzorec: C₁₆H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067740
CAS číslo: 175135-33-8