Tisk…
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2145-1G OR2145-250MG
APOSOR2145-1GEA 12010 CZK
APOSOR2145-1G APOSOR2145-250MG
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₇ClN₂O₂S
Bod tání: 44…47 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094627
CAS číslo: 849351-92-4
UN: 3261
ADR: 8,III