Tisk…
1-Acetamido-3-aminonaphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Acetylamino)-3-aminonaphthalene, N-(3-Aminonaphth-1-yl)acetamide
OR2139-250MG OR2139-500MG OR2139-50MG
APOSOR2139-250MGEA 14880 CZK
APOSOR2139-250MG APOSOR2139-500MG APOSOR2139-50MG
1-Acetamido-3-aminonaphthalene
1-Acetamido-3-aminonaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200.236 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263886
CAS číslo: 721970-24-7