Tisk…
N'-(6-Chloropyridazin-3-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21378-1G OR21378-250MG OR21378-500MG
APOSOR21378-1GEA 6350 CZK
APOSOR21378-1G APOSOR21378-250MG APOSOR21378-500MG
N'-(6-Chloropyridazin-3-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
N'-(6-Chloropyridazin-3-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Vzorec: C₇H₉ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00112306
CAS číslo: 35053-55-5