Tisk…
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2133-1G OR2133-250MG
APOSOR2133-1GEA 7770 CZK
APOSOR2133-1G APOSOR2133-250MG
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Vzorec: C₁₁H₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03695467
CAS číslo: 19307-13-2