Tisk…

2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3,5-Bis(tert-butyl)-2-hydroxynitrobenzene

OR21278-1G OR21278-250MG OR21278-5G
APOSOR21278-1GEA 5230 CZK
APOSOR21278-1G APOSOR21278-250MG APOSOR21278-5G
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Vzorec: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,321 g/mol
Bod tání: 59…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026282
CAS číslo: 20039-94-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR