Tisk…
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21271-10G OR21271-1G OR21271-5G
APOSOR21271-10GEA 19680 CZK
APOSOR21271-10G APOSOR21271-1G APOSOR21271-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
Vzorec: C₁₁H₇ClN₂O₂S
MW: 266,703 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00275701
CAS číslo: 26820-31-5