Tisk…
3-Chloropyridazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-1,2-diazine hydrochloride
OR2124-1G OR2124-5G
APOSOR2124-1GEA 2940 CZK
APOSOR2124-1G APOSOR2124-5G
3-Chloropyridazine hydrochloride
3-Chloropyridazine hydrochloride
Vzorec: C₄H₃ClN₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12547058
CAS číslo: 856847-77-3