Tisk…
2-Amino-5-nitrobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21159-1G
APOSOR21159-1GEA 6220 CZK
APOSOR21159-1G
2-Amino-5-nitrobenzamide
2-Amino-5-nitrobenzamide
Vzorec: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,149 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00090235
CAS číslo: 16313-65-8