Tisk…
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(2-Chlorobenzyl)-1,4-diazepane
OR21021-1G OR21021-250MG
APOSOR21021-1GEA 0 CZK
APOSOR21021-1G APOSOR21021-250MG
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Vzorec: C₁₂H₁₇ClN₂
MW: 224,73 g/mol
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01312090
CAS číslo: 76141-88-3