Tisk…
6-Phenylnicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2090-1G OR2090-250MG OR2090-100MG
APOSOR2090-1GEA 3740 CZK
APOSOR2090-1G APOSOR2090-250MG APOSOR2090-100MG
6-Phenylnicotinonitrile 97%
6-Phenylnicotinonitrile
Vzorec: C₁₂H₈N₂
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06637420
CAS číslo: 39065-54-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III