Tisk…
4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2078-1G
APOSOR2078-1GEA 0 CZK
APOSOR2078-1G
4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid 95%
4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,182 g/mol
Bod tání: 267…269 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741427
CAS číslo: 851048-56-1