Tisk…
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2076-1G OR2076-250MG
APOSOR2076-1GEA 7840 CZK
APOSOR2076-1G APOSOR2076-250MG
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₃
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741426
CAS číslo: 475105-77-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III