Tisk…
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2072-1G OR2072-250MG
APOSOR2072-1GEA 3940 CZK
APOSOR2072-1G APOSOR2072-250MG
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₆BNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741425
CAS číslo: 884507-45-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III