1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2066-1G
OR2066-250MG
APOSOR2066-1GEA
7440
CZK
APOSOR2066-1G
APOSOR2066-250MG
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride
Vzorec:
C₁₁H₁₃N₃·ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07690519 CAS číslo: 904696-62-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |