Tisk…
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]benzylamine, (3-((1H-Pyrazol-1-yl)methyl)phenyl)methanamine, 1-[3-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole
OR2065-1G OR2065-250MG
APOSOR2065-1GEA 26550 CZK
APOSOR2065-1G APOSOR2065-250MG
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,241 g/mol
Bod varu: 121…124 °C (0,3 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08572164
CAS číslo: 562803-76-3
UN: 2735
ADR: 8,III