Tisk…

5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (1H-Benzimidazol-5-yl)methanol

OR2056-1G OR2056-250MG
APOSOR2056-1GEA 7250 CZK
APOSOR2056-1G APOSOR2056-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂O
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690267
CAS číslo: 106429-29-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR